주요 문서
CLS7995300
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 300 mm
동의어(들):
Corning® 7995
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
무균
non-sterile
특징
graduations
포장
case of 2
pack of 2
제조업체/상표
Corning 7995-300
I.D. × 길이
35 mm × 300 mm
캡 직경
54 mm
캡 스레드
45
색상
clear
용량
200 mL
적합성
suitable for (for use in hybridization chambers)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use in hybridization incubators with rotators. Graduated, 35 mm I.D., and GL 45 size PP plug-seal screw-cap with O-ring for a leakproof seal. Available in three lengths to accept different size hybridization membranes. Replacement plug-seal caps and O-rings available separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS7995300-2EA4061831705133