material
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
무균
non-sterile
특징
reusable
포장
case of 1
pack of 1 ×
제조업체/상표
Corning 7732-CO
O.D. × H
46 mm × 12 mm
적합성
suitable for (the determination of gum stability of gasoline)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Replacement covers for gum bomb CLS7732. The cover prevents condensed vapors in bomb stem from contaminating the sample, but does not interfere with free flow of oxygen. Made in accordance with ASTM D-525.
These PYREX® bombs are for the determination of gum stability of gasoline. The cover prevents condensed vapors in bomb stem from contaminating the sample, but does not interfere with free flow of oxygen. Made in accordance with ASTM D-525.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.