주요 문서
CLS722085
Pyrex® spot plate with nine depressions
W × L 85 mm × 100 mm
동의어(들):
Corning® 7220
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
제조업체/상표
Corning 7220-85
너비 × 길이
85 mm × 100 mm
적합성
suitable for (cell cuture)
일반 설명
Concave depressions are O.D. 22mm × D 7mm.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS722085-18EA4061831704983