주요 문서
CLS71031
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
blue, volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
동의어(들):
Corning® 7103
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
glass
특징
class A
graduation
포장
case of 6 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7103-1
부피 측정 범위
1 mL, accuracy: 0.006 mL
길이
313 mm
용량
1 mL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS71031-6EA4061831675610