주요 문서
CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
동의어(들):
Corning® 7102
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
glass
특징
graduation
제조업체/상표
Corning 7102-20
부피 측정 범위
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
길이
460 mm
용량
20.0 mL
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Have larger tip openings for faster delivery.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)