주요 문서
CLS70980500
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 500 mL
동의어(들):
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70980-500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)