material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7087-5
눈금 및 정확한 측정 범위
0-4.9 mL, accuracy: 0.1 mL
부피 측정 범위
5.0 mL
O.D. × L
8 mm × 350 mm
용량
5.0 mL
팁 크기
, Wide
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.