주요 문서
CLS7082516
Pyrex® VISTA culture tube, screw-cap
diam. × L 16 mm × 100 mm
동의어(들):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70825
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70825-16
직경 × 길이
16 mm × 100 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex Vista culture tubes are supplied with deep-form phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. The blue enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations. Pencil marks are easily erased.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)