주요 문서
CLS7078D10
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 10.0 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
borosilicate glass
무균
sterile
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
Corning 7078D-10
부피 측정 범위
10.0 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS7078D10-400EA4061831703931