주요 문서
CLS707105
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 5 mL
동의어(들):
Corning® 70710
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
glass
특징
class A
graduation
포장
case of 12 ea
pack of 12 ea
제조업체/상표
Corning 70710-5
부피 측정 범위
5 mL
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Pyrex® VISTA volumetric pipettes, Class A (volume 5 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS707105-12EA4061831703771