주요 문서
CLS707025
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
동의어(들):
Corning® 7070
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
glass
특징
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7070-25
부피 측정 범위
25.0 mL, accuracy: 0.05 mL
O.D. × L
14 mm × 440 mm
용량
25.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated "to deliver".
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)