주요 문서
CLS66402125
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 125 mL
동의어(들):
Corning® 66402
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
스톱콕 크기
2
마개 크기
22
제조업체/상표
Corning 66402-125
깔대기 용량
125 mL
스템 O.D. × 길이
10 mm × 65 mm , below stopcock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)