material
borosilicate glass
long
마개 크기
13
무균
non-sterile
특징
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 65640-100
tol. measuring range
0.08 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask features a protective PVC coating for longer product life and safety. Protective coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock.
주의사항
Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.