주요 문서
CLS55802
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 2 mL
동의어(들):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
cap: no
class A
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5580-2
tol. measuring range
0.015 mL
용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)