주요 문서
CLS55640100
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
조인트
joint stopper13
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 55640-100
Corning 55640
tol. measuring range
0.08 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)