material
borosilicate glass
long
round bottom flask
마개 크기
2
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 5420-100
용량
100 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flasks, specially styled, have tooled finished necks for extra strength and uniform stopper fit. Wall thickness is controlled to offer the optimum balance between thermal shock and chemical resistance. Can be used in ASTM E-258 procedure. Care must be taken to ensure the bottoms of the flasks do not come in contact with the heating elements. Most Kjeldahl equipment manufacturers have ring suppors for this purpose.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.