주요 문서
CLS5320500
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 500 mL
동의어(들):
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint stopper7
설명
without hose connection
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
case of 18
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5320-500
부피 측정 범위
150-500 mL
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)