material
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
조인트
joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Standard Taper joint
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5000-500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
- Large marking spot for labeling.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.