주요 문서
CLS4965A1L
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
bottom flask, flask round, flask round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
조인트
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4965A-1L
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)