material
borosilicate glass
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
closure type Cotton plugs
포장
case of 2
제조업체/상표
Corning 4460-2L
용량
1,500 mL
일반 설명
Flasks are used for converting homogenous tissue samples into cell suspensions by digestion of connective proteins. Heavy beaded neck accepts cotton plugs. Four extra-deep baffles enhance vigorous agitation.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.