주요 문서
CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
조인트
joint: ST/NS stopper40/50
특징
cap
제조업체/상표
Corning 31760-125C
용량
125 mL
직경 × 높이
38 mm × 300 mm
튜빙 O.D.
8 mm
공극 크기
porositycoarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)