material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
pack of 12
제조업체/상표
Corning 3160-100
O.D. × H
100 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3160100-12EA | 4061833875216 |
CLS3160100-1EA | |
CLS3160100-72EA | 4061833883341 |