주요 문서
CLS3042500
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 500 mL
동의어(들):
Corning® 3042
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
특징
subdivision 5.0 mL
제조업체/상표
Corning 3042-500
tol. measuring range
2.6 mL
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)