주요 문서
CLS302550
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 50 mL
동의어(들):
Corning® 3025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
특징
subdivision 1.0 mL
제조업체/상표
Corning 3025-50
tol. measuring range
±5%
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)