material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.20 mL
제조업체/상표
Corning 2105-100
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.10 mL
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® 2105
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS2105100-1EA | 4061833881699 |