주요 문서
CLS17304L
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL, diam. × H 68 mm × 52 mm
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.11
material
translucent polypropylene
제조업체/상표
Corning 1730-4L
직경 × 높이
68 mm × 52 mm
용적
120 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)