주요 문서
CLS15859L
Pyrex® serum bottle
capacity 9 L
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap: no
제조업체/상표
Corning 1585-9L
용량
9 L
직경 × 높이
203 mm × 408 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed especially for handling and storing sterile culture media and sera where stability of the glass is of prime importance. Also suitable for storing distilled water and standard solutions. Will withstand hot air or steam sterilization. Tooled necks for strength and uniform stopper fit. Use rubber stopper No. 8.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)