주요 문서
CAD9930
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 14G, L × diam. 4.7 in. × 2.9 mm , ball
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142609
NACRES:
NB.03
크기
14G
포장
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
길이 × 직경
4.7 in. × 2.9 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)