material
ETFE
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 90238
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from high-quality ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene), this translucent beaker offers excellent chemical resistance, making it ideal for handling various substances in laboratory settings. The low form provides stability and ease of use, allowing for efficient mixing and pouring of liquids. Clearly marked graduations facilitate accurate measurement of liquids, ensuring precision in experiments and formulations. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, making handling safer and more efficient.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.