material
polymethylpentene
설명
ISO 7056
특징
graduations
beaded rim and spout
제조업체/상표
BRAND 87508
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® PP Beaker with Spout in low form is crafted from high-clarity polypropylene (PP) and complies with ISO 7056 standards, ensuring durability and reliability for laboratory applications. This beaker features clear graduation markings for precise measurement, along with a beaded rim that enhances strength and provides a comfortable grip. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and improving accuracy during liquid transfer. To preserve the marks and inscriptions, it is recommended to clean the beaker at temperatures up to a maximum of 60 °C.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.