주요 문서
BR81937
BRAND® burette straight stopcock
for burette capacity 25 mL, PTFE key
동의어(들):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
amber
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 81937
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR81937-1EA4061831861242