material
polystyrene
transparent wells
무균
sterile
특징
lid
single packed
포장
pack of 10 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
제조업체/상표
BRAND 782881
크기
6 well
적합성
suitable for (bacteriological assays)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PS. pureGrade S surface, untreated, sterile, cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
특징 및 장점
- Non-treated surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.