주요 문서
BR781701
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, white
동의어(들):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
flat bottom
polystyrene
white wells
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
제조업체/상표
BRAND 781701
크기
10 μL
1536 wells
작업 용적
10 μL
색상
white
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)