주요 문서
BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
동의어(들):
Clips, Spring clips, Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
zinc-plated steel
설명
zinc/PE-coated steel
제조업체/상표
BRAND 76005
보어(bore)
2.5 mm
크기
6 mm , Grip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)