주요 문서
BR708012
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, capacity 5, 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.11
material
polypropylene cap
특징
Organic
제조업체/상표
BRAND 708012
길이
105 mm
용량
5, 10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Without recirculation valve
법적 정보
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)