주요 문서
BR707533
BRAND® dispenser cylinder with valve block for Titrette®
for 10 mL
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 707533
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR707533-1EA4061831846720