material
polycarbonate
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704541
크기
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Pump Assembly for Seripettor® features a high-quality actuating unit designed for precise liquid dispensing. Constructed from durable polycarbonate (PC), this assembly ensures longevity and reliability in laboratory applications. The stainless steel lifting spring enhances performance, providing smooth and efficient operation. This pump assembly is an essential component of the Seripettor® system, making it ideal for a variety of liquid handling tasks in research and analytical settings.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.