주요 문서
BR65231
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 316 mm, top socket joint: 24/29
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
조인트
socket joint: top24/29
제조업체/상표
BRAND 65231
공칭 직경 × O.D. × 높이
150 mm × 215 mm × 316 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)