주요 문서
BR475535
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 2
동의어(들):
Microscope slides, Microscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
MA.01
material
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
무균
non-sterile
특징
ground edges
제조업체/상표
BRAND 475535
길이 × 너비
76 mm × 26 mm
두께
1.2-1.5 mm
2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)