material
borosilicate glass
제조업체/상표
BRAND 466133
용량
500 mL
필터 직경
9.5 cm
공극 크기
16-40 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.