주요 문서
BR43005
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
volume 5 mL, with bottle
동의어(들):
Automatic pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
Calibrated to deliver (TD, Ex)
with bottle
제조업체/상표
BRAND 43005
용적
5 mL
색상
green markings
피팅
(29/32)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)