material
glass flask
glass stopper
조인트
joint: ST/NS10/19
특징
accuracy class A
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 36975
용량
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® volumetric flask, USP, BLAUBRAND® is constructed from high-quality Boro 3.3 glass and adheres to DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring precise liquid measurement for various laboratory applications. Each flask is accompanied by a USP batch certificate, providing assurance of compliance with stringent quality standards. This volumetric flask is an essential tool for accurate analytical work, making it suitable for laboratories that require reliable and certified liquid handling solutions.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.