Key Documents
BR16520
BRAND® burette clamp
Zinc alloy, nickel-plated for 2 burettes, clamp PVC-coated
동의어(들):
Accessories, Burette clamp, Burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 16520
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Burettes up to 50 ml can be mounted in seconds. PVC-coated clamps provide a secure grip. Comfortable height adjustment. Graduations remain visible. Very sturdy design, easy to operate. Integral support connector.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)