material
PTFE
제조업체/상표
BRAND 150900
직경
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® watch glass is made from high-quality PTFE, making it ideal for covering PTFE beakers. Its excellent chemical resistance ensures durability and reliability when handling a wide range of substances. This watch glass provides a secure cover to prevent contamination and evaporation during experiments. Its lightweight and non-reactive properties make it a valuable accessory in laboratory settings, enhancing the efficiency of various applications. This versatile tool is essential for maintaining the integrity of samples and solutions in the lab.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.