Key Documents
BR148025
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 80 mm, bottom diam. 15 mm
동의어(들):
Funnels, Powder funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 148025
하부 직경
15 mm
상부 직경
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)