material
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
조인트
Joints threaded neck (GL18)
특징
with cap
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 130238
용량
100 mL
직경 × 높이
45 mm × 106 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.