주요 문서
BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
동의어(들):
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.51
material
polycarbonate
특징
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
BRAND 114866
크기
132x132x52 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For cryogenic tubes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)