주요 문서
BMSV0020QD
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Option quick disconnect kit, includes 2 male/female attachments & silicone tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Benchmark Scientific V0020-QD
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Quick disconnect kit comprises of 2 male/female attachments & silicon tubing and enables swift changes between aspiration tools.
법적 정보
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)