주요 문서
BMSR2020150
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 4 x 1015 mL
동의어(들):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.11
특징
to hold 4 x 1015 mL
제조업체/상표
Benchmark Scientific R2020-150
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
애플리케이션
Mixing of samples in tubes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)