주요 문서
BMSE1201
Benchmark myGel InstaView Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator
AC/DC input 115 V
동의어(들):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NC.01
제조업체/상표
Benchmark Scientific E1201
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
myGel InstaView Gel Electrophoresis System allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes everything needed for casting and running gelx inlcuding gel tank with integrated power supply, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure.
애플리케이션
Electrophoresis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSE1201-1EA4065268536100